Tlačiť

Tanin

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.

Synonymá: Gallotannin, Tannin

40144EP0G0100 40144FP0G05001
LACH40144EP0G0100EA 36.37 EUR
LACH40144EP0G0100 LACH40144FP0G05001
Tanin
Tanin
Vzorec: C₇₆H₅₂O₄₆
Mw: 1701.2 g/mol
Teplota tavenia: 218…219 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 199
Číslo MDL: MFCD00066397
Číslo CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR