Tlačiť
Oxid železitý
Dodávateľ: MACH CHEMIKÁLIE
Varování
Synonymá: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
30740-0500 30740-1000
MACH30740-0500EA 0 EUR
MACH30740-0500 MACH30740-1000
Oxid železitý
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
Mw: 159.69
Teplota tavenia: 1538
Hustota: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011008
Číslo CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058