Tlačiť
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
40074AP0G1000 40074AP0G0100 40074AP0G0500
LACH40074AP0G1000EA 41.72 EUR
LACH40074AP0G1000 LACH40074AP0G0100 LACH40074AP0G0500
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Teplota tavenia: 255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150037
Číslo CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM