Tlačiť
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31812.03 H31812.06
H31812.03EA 52.15 EUR
H31812.03 H31812.06
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C9H8F2O3 Formula Weight: 202.15 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD09258723
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Mw: 202.15 g/mol
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258723
Číslo CAS: 1017779-88-2