Methyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
L10474.03
L10474.06
L10474.03EA
81.83
EUR
L10474.03
L10474.06
Methyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥98%
Methyl-4-isothiocyanatobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 3662-78-0
Molecular Formula: C9H7NO2S
Formula Weight: 193.23
Odour: Irritating
Melting Point: 46-50°
Beilstein Reference: 2100504
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041099
Vzorec:
C₉H₇NO₂S Mw: 193.23 g/mol Teplota tavenia: 46…50 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041099 Číslo CAS: 3662-78-0 EINECS: 240-164-2 OSN: 2923 ADR: 8 III |