4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11135.09
L11135.04
L11135.09EA
128.36
EUR
L11135.09
L11135.04
4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
4-Methylbenzyl isothiocyanate
Purity: 96%
CAS No.: 3694-46-0
Molecular Formula: C9H9NS
Formula Weight: 163.24
Refractive Index: 1.5890
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°/1mm
Beilstein Reference: 2082478
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041118
Vzorec:
C₉H₉NS Teplota varu: 97 °C (1 mmHg) Hustota: 1,080 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041118 Číslo CAS: 3694-46-0 OSN: 2922 ADR: 8,III |