Tlačiť
4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11135.09 L11135.04
L11135.09EA 128.36 EUR
L11135.09 L11135.04
4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
4-Methylbenzyl isothiocyanate
Purity: 96% CAS No.: 3694-46-0 Molecular Formula: C9H9NS Formula Weight: 163.24 Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 97°/1mm Beilstein Reference: 2082478 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041118
Vzorec: C₉H₉NS
Teplota varu: 97 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,080
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041118
Číslo CAS: 3694-46-0
OSN: 2922
ADR: 8,III