Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12287.06
A12287.14
A12287.06EA
44.93
EUR
A12287.06
A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 25081-39-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 106°(224°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 239-240°
MDL No.: MFCD00077971
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Teplota varu: 239…240 °C Teplota tavenia: 31…33 °C Hustota: 1,027 Teplota vzplanutia: 106 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077971 Číslo CAS: 25081-39-4 |