Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
B20627.06
B20627.14
B20627.06EA
59.77
EUR
B20627.06
B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 24078-21-5
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00085640
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Teplota tavenia: 80…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085640 Číslo CAS: 24078-21-5 |