Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 2-phenoxybenzoate
L14584.09
L14584.18
L14584.09EA
37.75
EUR
L14584.09
L14584.18
Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Methyl-2-phenoxybenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 21905-56-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 130°/0.5mm
MDL No.: MFCD03093064
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₃ Teplota varu: 130 °C (0,5 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03093064 Číslo CAS: 21905-56-6 |