Tlačiť
tert-Butylhydrazine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
194972-100G 194972-500G 194972-5G
SIAL194972-100GEA 95.07 EUR
SIAL194972-100G SIAL194972-500G SIAL194972-5G
tert-Butylhydrazine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₃ClN₂
Číslo MDL: MFCD00012947
Číslo CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6