Tlačiť
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12819.03 L12819.06
L12819.03EA 42.92 EUR
L12819.03 L12819.06
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
Purity: 96% CAS No.: 32813-50-6 Molecular Formula: C8H14N2OS Formula Weight: 186.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5305 Boiling Point: 182-183°/13mm Beilstein Reference: 879217 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041222
Vzorec: C₈H₁₄N₂OS
Teplota varu: 182…183 °C (13 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041222
Číslo CAS: 32813-50-6
OSN: 2922
ADR: 8,III