Tlačiť
Oxid fosforečný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
30133AP0G02501 30133AP0G0500
LACH30133AP0G02501EA 0 EUR
LACH30133AP0G02501 LACH30133AP0G0500
Oxid fosforečný
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Mw: 141.94
Teplota tavenia: 562
Hustota: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441