Tlačiť
Chlorid vápenatý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
30096AP4G0500 30096AP4G1000
LACH30096AP4G0500EA 9.97 EUR
LACH30096AP4G0500 LACH30096AP4G1000
Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659