Tlačiť

Jodistan sodný

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonymá: Sodium metaperiodate

30119AP0G0500 30119AP0G1000
LACH30119AP0G0500EA 0 EUR
LACH30119AP0G0500 LACH30119AP0G1000
Jodistan sodný
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Mw: 213.89
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 175
Hustota: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08714

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR