Tlačiť
Methylová oranž
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
LACH40125IP0G0010EA 5.72 EUR
LACH40125IP0G0010 LACH40125IP0G0025 LACH40125IP0G0100 LACH40125IP0G02501 LACH40125IP0G0050
Methylová oranž
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06180