Tlačiť
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Zinc nitrate hexahydrate
30044AP0G0500 30044AP0G1000
LACH30044AP0G0500EA 42.86 EUR
LACH30044AP0G0500 LACH30044AP0G1000
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Vzorec: ZnN₂O₆·6H₂O
Mw: 297.49
Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 36
Hustota: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149889
Číslo CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
OSN: 1514
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,10273