Tlačiť
Hydrogensíran sodný monohydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Sodium bisulphate monohydrate
30064AP0G0500 30064AP0G1000
LACH30064AP0G0500EA 0 EUR
LACH30064AP0G0500 LACH30064AP0G1000
Hydrogensíran sodný monohydrát
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
Mw: 138.08
Teplota tavenia: 183
Hustota: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149210
Číslo CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08658