Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30017AP0G0500 30017AP0G1000
LACH30017AP0G0500EA 16.25 EUR
LACH30017AP0G0500 LACH30017AP0G1000
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
Teplota varu: ∼650 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149209
Číslo CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806