Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá:
sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
30061CP0G1000
30061-CP0-G
30061CP0G0500
LACH30061CP0G1000EA
18.99
EUR
LACH30061CP0G1000
LACH30061-CP0-G
LACH30061CP0G0500
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec:
Na₂HPO₄·12H₂O Mw: 358.14 Teplota tavenia: 35 Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149181 Číslo CAS: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |