Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
30061CP0G1000 30061-CP0-G 30061CP0G0500
LACH30061CP0G1000EA 18.99 EUR
LACH30061CP0G1000 LACH30061-CP0-G LACH30061CP0G0500
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Mw: 358.14
Teplota tavenia: 35
Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149181
Číslo CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733