Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
30061AP0G0500 30061AP0G1000
LACH30061AP0G0500EA 15.7 EUR
LACH30061AP0G0500 LACH30061AP0G1000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Mw: 358.14
Teplota tavenia: 35
Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149181
Číslo CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733