Tlačiť
Molybdenan sodný dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
30127AP0G0500 30127AP0G1000
LACH30127AP0G0500EA 133.39 EUR
LACH30127AP0G0500 LACH30127AP0G1000
Molybdenan sodný dihydrát
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Mw: 241.95
Teplota tavenia: 687
Hustota: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149170
Číslo CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718