Tlačiť
Kyselina fosforečná ≥85%
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10048A85M1000 10048A85M25001 10048A85M5000
LACH10048A85M1000EA 23.91 EUR
LACH10048A85M1000 LACH10048A85M25001 LACH10048A85M5000
Kyselina fosforečná ≥85%
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota tavenia: 28 °C
Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III