Tlačiť
Methyl blue
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: C.I. 42780
40101IP0G00101 40101IP0G00501 40101IP0G01001 40101IP0G0100
LACH40101IP0G00101EA 0 EUR
LACH40101IP0G00101 LACH40101IP0G00501 LACH40101IP0G01001 LACH40101IP0G0100
Methyl blue
Methyl blue
Vzorec: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Mw: 799.81
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058509
Číslo CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055