Tlačiť
Síran hlinitý hexadekahydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30171AP0G0500 30171AP0G1000
LACH30171AP0G0500EA 0 EUR
LACH30171AP0G0500 LACH30171AP0G1000
Síran hlinitý hexadekahydrát
Síran hlinitý hexadekahydrát
Vzorec: Al₂O₁₂S₃·16H₂O
Teplota tavenia: 86 °C
Hustota: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149137
Číslo CAS: 16828-11-8
EINECS: 233-135-0