Tlačiť

4-Aminoantipyrin

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování

40006CP0G0050 40006CP0G01001
LACH40006CP0G0050EA 68.59 EUR
LACH40006CP0G0050 LACH40006CP0G01001
4-Aminoantipyrin
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003145
Číslo CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR