Tlačiť
Oxid hlinitý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30134AP0G1000 30134AP0G0100
LACH30134AP0G1000EA 0 EUR
LACH30134AP0G1000 LACH30134AP0G0100
Oxid hlinitý
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355