Tlačiť
1,10-Fenantrolin monohydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
40041AP0G0010 40041AP0G0025
LACH40041AP0G0010EA 34.94 EUR
LACH40041AP0G0010 LACH40041AP0G0025
1,10-Fenantrolin monohydrát
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Teplota tavenia: 93…94 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149973
Číslo CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM