Tlačiť
Petrolether, 40…65 °C
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
20045AT0M2500 20045AT0M50001 20045AT0M1000
LACH20045AT0M2500EA 36.77 EUR
LACH20045AT0M2500 LACH20045AT0M50001 LACH20045AT0M1000
Petrolether, 40…65 °C
Ropný líh
Teplota varu: 40…65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3 II