Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
40056AP0G05001 40056AP0G1000 40056AP0G0500
LACH40056AP0G05001EA 9.23 EUR
LACH40056AP0G05001 LACH40056AP0G1000 LACH40056AP0G0500
D(+)-Glukóza monohydrát
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Teplota tavenia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM