Tlačiť
Síran vápenatý dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Plaster of Paris
30190AP0G0250 30190AP0G0100 30190AP0G0500 30190AP0G10001
LACH30190AP0G0250EA 0 EUR
LACH30190AP0G0250 LACH30190AP0G0100 LACH30190AP0G0500 LACH30190AP0G10001
Síran vápenatý dihydrát
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Mw: 172.17
Hustota: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149625
Číslo CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711