Tlačiť
bromtymolová modř
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
40098IP0G0010 40098IP0G0025 40098IP0G0100
LACH40098IP0G0010EA 10.95 EUR
LACH40098IP0G0010 LACH40098IP0G0025 LACH40098IP0G0100
bromtymolová modř
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Mw: 624.39
Teplota tavenia: 204…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005872
Číslo CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430