Tlačiť
thiokyanatan amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonymá: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
30202AP0G05001 30202AP0G01001 30202AP0G1000
LACH30202AP0G05001EA 39.01 EUR
LACH30202AP0G05001 LACH30202AP0G01001 LACH30202AP0G1000
thiokyanatan amonný
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
Mw: 76.12
Teplota tavenia: 150
Hustota: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011428
Číslo CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564