Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30015AP0G0500 30015AP0G1000
LACH30015AP0G0500EA 20.34 EUR
LACH30015AP0G0500 LACH30015AP0G1000
Dihydrogenfosforečnan amonný
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Teplota tavenia: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003396
Číslo CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547