Tlačiť
Hydrogendifluorid amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
30058CP0G1000 30058CP0G0500
LACH30058CP0G1000EA 0 EUR
LACH30058CP0G1000 LACH30058CP0G0500
Hydrogendifluorid amonný
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
Mw: 57.04
Teplota tavenia: 127
Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012018
Číslo CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
OSN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498