Tlačiť

Thiomočovina

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonymá: Thiocarbamide, Sulphourea

40152AP0G1000 40152AP0G0500
LACH40152AP0G1000EA 0 EUR
LACH40152AP0G1000 LACH40152AP0G0500
Thiomočovina
Thiomočovina
Vzorec: NH₂CSNH₂
Mw: 76.12
Teplota tavenia: 174…177 °C
Hustota: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008067
Číslo CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR