Tlačiť
L(+)-kyselina vinná
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
10040CP0G0500 10040CP0G1000
LACH10040CP0G0500EA 21.9 EUR
LACH10040CP0G0500 LACH10040CP0G1000
L(+)-kyselina vinná
Vzorec: C₄H₆O₆
Teplota varu: 399 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 168…170 °C
Hustota: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064207
Číslo CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM