Tlačiť
Chloralhydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
40078CP0G0100 40078CP0G0250
LACH40078CP0G0100EA 0 EUR
LACH40078CP0G0100 LACH40078CP0G0250
Chloralhydrát
Chloralhydrát
Vzorec: Cl₃CCH(OH)₂
Mw: 165.4
Teplota varu: 97.5
Teplota tavenia: 52
Hustota: 1.901 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044479
Číslo CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM