Tlačiť
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30084AP0G0100 30084AP0G0500
LACH30084AP0G0100EA 21.38 EUR
LACH30084AP0G0100 LACH30084AP0G0500
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 56 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149652
Číslo CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462