(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31605.MD
H31605.03
H31605.MDEA
64.18
EUR
H31605.MD
H31605.03
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 103360-04-9
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Melting Point: 58-61°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01631930
Vzorec:
C₇H₆ClFO₂S Teplota tavenia: 58…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01631930 Číslo CAS: 103360-04-9 ADR: 8,II |