Tlačiť
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate
240790050 240790250
ACRO240790050EA 155.23 EUR
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Mw: 200.23 g/mol
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063917
Číslo CAS: 3399-22-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %