Tlačiť
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
149810050 149810500
ACRO149810050EA 31.13 EUR
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Vzorec: C₈H₁₆O
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001502
Číslo CAS: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %