4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Phenyl-3-buten-1-ol
H53466.06
H53466.14
H53466.06EA
127.38
EUR
H53466.06
H53466.14
4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 936-58-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.53
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00039617
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Mw: 148.20 g/mol Teplota varu: 234 °C Hustota: 0.992 Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039617 Číslo CAS: 936-58-3 |