Tlačiť
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phenyl-3-buten-1-ol
380860010 380860050
ACRO380860010EA 44.06 EUR
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Mw: 148.20 g/mol
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039617
Číslo CAS: 936-58-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %