Tlačiť
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
L19060.03 L19060.06
L19060.03EA 38.15 EUR
L19060.03 L19060.06
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 156641-98-4 Molecular Formula: C11H11BO3 Formula Weight: 202.02 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 7636998
Vzorec: C₁₁H₁₁BO₃
Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093087
Číslo CAS: 156641-98-4