Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B24008.22
B24008.36
B24008.22EA
60.57
EUR
B24008.22
B24008.36
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Purity: 99+%
CAS No.: 6289-46-9
Molecular Formula: C10H12O6
Formula Weight: 228.2
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00001607
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₆ Teplota tavenia: 152…156 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001607 Číslo CAS: 6289-46-9 EINECS: 228-528-9 |