Tlačiť
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl ≥98%
Dodávateľ: abcr
Varování
AB131582.0005 AB131582.0100
ABCRAB131582.0005EA 0 EUR
ABCRAB131582.0005 ABCRAB131582.0100
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl ≥98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 29558-78-9 Molecular Formula: C12H9IO Formula Weight: 296.11 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD02258843
Vzorec: C₁₂H₉IO
Mw: 296.11 g/mol
Teplota tavenia: 196…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258843
Číslo CAS: 29558-78-9