Tlačiť
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
358681-10G 358681-2G
SIAL358681-10GEA 221.82 EUR
SIAL358681-10G SIAL358681-2G
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₂₃H₄₃NO₃S
Číslo MDL: MFCD00043227
Číslo CAS: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8