(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Chlorobenzylsulphonyl chloride, 3-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
B24073.06
B24073.03
B24073.14
B24073.06EA
93.06
EUR
B24073.06
B24073.03
B24073.14
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 24974-73-0
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Melting Point: 69-75°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02683111
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O₂S Mw: 225.09 g/mol Teplota tavenia: 69…75 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02683111 Číslo CAS: 24974-73-0 ADR: 8 II |