Tlačiť
(Methylsulphonyl)methanesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50385.03 H50385.06
H50385.03EA 148.82 EUR
H50385.03 H50385.06
(Methylsulphonyl)methanesulphonyl chloride ≥98%
(Methylsulphonyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 22317-89-1 Molecular Formula: C2H5ClO4S2 Formula Weight: 192.63 Melting Point: 110° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052809
Vzorec: C₂H₅ClO₄S₂
Mw: 192.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052809
Číslo CAS: 22317-89-1
ADR: 8 II