Tlačiť
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
323659-1G 323659-5G
SIAL323659-1GEA 125.38 EUR
SIAL323659-1G SIAL323659-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₆H₅F₄NO₃S
Mw: 247.17 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013458
Číslo CAS: 107263-95-6